Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
118.62 € - 300.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Verpackung | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Verpackung | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11323785
![]() ![]() |
Corning™
431470 |
15 ml | 12.000 × g | Kein Gestell | Nicht enthalten |
118.62 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10151151
![]() ![]() |
Corning™
430766 |
15 ml | 12.000 × g | Kein Gestell | Stecker |
207.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10431013
![]() ![]() |
Corning™
430052 |
15 ml | 12.000 × g | Mit Gestell | Stecker |
213.20 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11343785
![]() ![]() |
Corning™
431472 |
50 ml | 12.000 × g | Kein Gestell | Nicht enthalten |
152.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10314131
![]() ![]() |
Corning™
430290 |
50 ml | 15.500 × g | Mit Gestell | Stecker |
236.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10694541
![]() ![]() |
Corning™
430291 |
50 ml | 15.500 × g | Kein Gestell | Stecker |
211.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10038980
![]() ![]() |
Corning™
430921 |
50 ml | 3000 × g | Kein Gestell | CentriStar |
254.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10509891
![]() ![]() |
Corning™
430897 |
50 ml | 3000 × g | Kein Gestell | Stecker |
264.16 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10758961
![]() ![]() |
Corning™
430776 |
250 ml | 6000 × g | Kein Gestell | Stecker |
292.00 €
102 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10018910
![]() ![]() |
Corning™
431123 |
500 ml | 6000 × g | Kein Gestell | Stecker |
300.00 €
36 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
- Klares Polypropylen (PP)
- Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
- Max. RZB: 12,000 xg
- Steril
- Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
- Schaumstoff-Racks separat erhältlich
- Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Steril | |
Ja |