Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke:  Corning™ 430052
189.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10431013
  • 213.20 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
  • Klares Polypropylen (PP)
  • Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
  • Max. RZB: 12,000 xg
  • Steril, zertifiziert nicht-pyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
  • Schaumstoff-Racks separat erhältlich
  • Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
Orange
Klar
Ja
500
Mit Gestell
Konisch
0,507 oz.
Stecker
17 mm
Zentrifugenröhrchen
HDPE
0,7 in.
15 ml
Polypropylen
50
Steril
114 mm
Konisch
Große, weiße Beschriftungsfläche
Ja
12.000 × g
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29824036 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number430052
Chargennummer24724010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog Number430052
Chargennummer23224031 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number430052
Chargennummer21724023 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number430052
Chargennummer34723006 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog Number430052
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Stopfen; Polypropylen