Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke:  Corning™ 430290
199.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10314131
  • 236.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
ulliKlares Polypropylen (PP)/liliAufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche/liliDie maximale RZB beträgt 12.000 x g/liliSteril, zertifiziert Pyrogen- und DNase-/RNase-frei/liliAuf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft/liliSchaumstoff-Gestelle und CentriStartrade; Verschlüsse sind auch separat erhältlich/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
Orange
Klar
Ja
500
Mit Gestell
Konisch
1,69 oz.
Stecker
29,1 mm
Zentrifugenröhrchen
HDPE
1,2 in.
50 ml
Polypropylen
25
Steril
115 mm
Konisch
Große, weiße Beschriftungsfläche
Ja
15.500 × g
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26224010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number430290
Chargennummer14124072 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number430290
Chargennummer14124073 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number430290
Chargennummer13124041 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number430290
Chargennummer10224046 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number430290
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    13
    Stunden
    8
    Minuten
    50
    Sekunden
    10
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Polypropylen; Stopfendichtung