Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke: Corning™ 430897
218.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
- Klares Polypropylen (PP)
- Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
- Max. RZB: 12,000 xg
- Steril, zertifiziert nicht-pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
- Schaumstoff-Racks separat erhältlich
- Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Orange | |
Klar | |
Ja | |
500 | |
Kein Gestell | |
Konisch, selbststehend | |
1,69 oz. | |
Stecker | |
29,1 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Polyethylen | |
1.1 Zoll | |
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
115 mm | |
Konisch, selbststehend | |
Große, weiße Beschriftungsfläche | |
Ja | |
3000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
01525479 | Qualitätsbescheinigung | 06/04/2025 | 430897 |
01525477 | Qualitätsbescheinigung | 06/04/2025 | 430897 |
01525475 | Qualitätsbescheinigung | 06/04/2025 | 430897 |
29524079 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 430897 |
23924045 | Qualitätsbescheinigung | 17/12/2024 | 430897 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25