Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke: Corning™ 431470
111.17 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
- Klares Polypropylen (PP)
- Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
- Max. RZB: 12,000 xg
- Steril, zertifiziert nicht-pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
- Schaumstoff-Racks separat erhältlich
- Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Klar | |
Ja | |
500 | |
Kein Gestell | |
Konisch | |
0,507 oz. | |
Nicht enthalten | |
Große, weiße Beschriftungsfläche | |
Ja | |
12.000 × g |
0,7 in. | |
15 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
118 mm | |
Konisch | |
Nein | |
17,5 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
20923004 | Qualitätsbescheinigung | 13/04/2025 | 431470 |
20723011 | Qualitätsbescheinigung | 08/01/2025 | 431470 |
20623072 | Qualitätsbescheinigung | 17/12/2024 | 431470 |
20123002 | Qualitätsbescheinigung | 01/11/2024 | 431470 |
19923007 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 431470 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen