Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke:  Corning™ 431472
121.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11343785
  • 152.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
  • Klares Polypropylen (PP)
  • Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
  • Max. RZB: 12,000 xg
  • Steril, zertifiziert nicht-pyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
  • Schaumstoff-Racks separat erhältlich
  • Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
Klar
Ja
500
Steril
118 mm
Konisch
Nein
29,1 mm
Röhrchen ohne Verschluss
1,2 in.
50 ml
Polypropylen
Kein Gestell
Konisch
1,69 oz.
Nicht enthalten
Große, weiße Beschriftungsfläche
Ja
12.000 × g
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24324021 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/03/2025 Catalog Number431472
Chargennummer26124037 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number431472
Chargennummer20424044 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number431472
Chargennummer20424044 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/09/2024 Catalog Number431472
Chargennummer34323025 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number431472
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Polypropylen; ohne Kappe