Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
95.77 € - 319.39 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum |
Form | Rechteckig |
Oberflächenbeschichtung | TC-behandelt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Verschlusstyp | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Verschlusstyp | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10354331
![]() ![]() |
Falcon™
353018 |
25 ml | 12,5 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
193.03 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10249120
![]() ![]() |
Falcon™
353107 |
25 ml | 12,5 cm2 | Belüftet | Schräg |
212.39 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10634501
![]() ![]() |
Falcon™
353014 |
50 ml | 25 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
309.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10350391
![]() ![]() |
Falcon™
353108 |
50 ml | 25 cm2 | Belüftet | Gekantet |
109.47 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10645801
![]() |
Falcon™
353108 |
50 ml | 25 cm2 | Belüftet | Gekantet | N/A | N/A | N/A | |||||
10341011
![]() ![]() |
Falcon™
353082 |
70 ml | 25 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
262.51 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10700052
![]() ![]() |
Falcon™
353109 |
70 ml | 25 cm2 | Belüftet | Schräg |
169.61 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10527161
![]() ![]() |
Falcon™
353135 |
250 ml | 75 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
172.99 €
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10797791
![]() ![]() |
Falcon™
353024 |
250 ml | 75 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Gerade |
273.17 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10537161
![]() ![]() |
Falcon™
353136 |
250 ml | 75 cm2 | Belüftet | Schräg |
189.06 €
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10508662
![]() ![]() |
Falcon™
353110 |
250 ml | 75 cm2 | Belüftet | Gerade |
315.16 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10728502
![]() ![]() |
Falcon™
355000 |
600 ml | 150 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
189.43 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10499032
![]() ![]() |
Falcon™
355001 |
600 ml | 150 cm2 | Belüftet | Schräg |
210.93 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10078780
![]() |
Falcon™
353028 |
750 ml | 175 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Gerade |
266.54 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10218550
![]() ![]() |
Falcon™
353112 |
750 ml | 175 cm2 | Belüftet | Gerade |
298.61 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10446421
![]() ![]() |
Falcon™
353139 |
800 ml | 225 cm2 | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
279.63 €
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10687762
![]() ![]() |
Falcon™
353138 |
800 ml | 225 cm2 | Belüftet | Schräg |
319.39 €
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Pyrogenfrei, steril
- Hergestellt gemäß dem Qualitätssicherungssystem nach ISO 9002
- Die Spritzgusskolben sind zu 100 % auf Dichtigkeit getestet
- Genaue volumetrische Graduierung (±5 % des Volumens) Strenge Anforderungen an die Flachheit der optischen Wachstumsoberfläche
- Schräghals: 150 cm2-Kolben mit niedrigem Profil zum Stapeln und zur effizienten Verwendung im Inkubator, mit verriegelbaren Verschlüssen und Graduierung
- Gerader Hals: 175 cm2-Flaschen mit mattiertem Beschriftungsbereich
- 225 cm2-Kolben mit verriegelbarem Verschluss, mattiertem Beschriftungsbereich, vertikalen Graduierungen 100 ml-Linie für maximales Arbeitsvolumen und umrandeter, schräger Hals für zusätzliche Stabilität
- 300 cm2-Kolben, hergestellt in einem Reinraum der ISO-Klasse 8, blasgeformt, aufgedruckte Graduierungen, gerader Hals mit weißem Beschriftungsbereich
- Dichtungssteckverschluss mit zwei Positionen für die offene oder geschlossene Inkubation Belüftete Verschlüsse enthalten eine 0.2 μm-Membran für gleichmäßigen Gasaustausch und geringere Kontamination. Die harten Phenolverschlüsse (mit Einlage) können aufgeschraubt werden und bieten die zuverlässigste flüssigkeits-/gasdichte Versiegelung
- Die patentierte verriegelte Inkubationsposition der 150 cm2- und 225 cm2-Kolben verhindern ein Abfallen oder Schließen des Verschlusses in der offenen Position
Spezifikation
Polyethylen | |
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum | |
TC-behandelt | |
Rechteckig |
Polystyrol | |
Rechteckig | |
Steril |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.