Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10341011 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Kulturfläche:
12,5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm2
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Verschlusskappe mit Dichtring
Flaschenhalstyp:
Gekantet
Gerade
Schräg
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
30 Stück
40 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10341011
Marke: Falcon™ 353082
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,36 oz.
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 70 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 200/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung TC-behandelt
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Kulturfläche 25 cm2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.