Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
Marke:  Falcon™ 355001
146.46 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10499032
  • 210.93 € / 40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20,2 oz.
600 ml
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
40/Karton
Rechteckig
Steril
Belüftet
Polyethylen
Polystyrol
Schräg
5/Packung
TC-behandelt
Rechteckig
150 cm2
Sonderangebote
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.