Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
Marke: Falcon™ 353112
218.73 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
- Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
- Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
- Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
Spezifikation
25,3 oz. | |
750 ml | |
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum | |
40/Karton | |
Rechteckig | |
Steril | |
Belüftet |
Polyethylen | |
Polystyrol | |
Gerade | |
5/Packung | |
TC-behandelt | |
Rechteckig | |
175 cm2 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.