Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10527161 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Kulturfläche:
12,5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm2
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Verschlusskappe mit Dichtring
Flaschenhalstyp:
Gekantet
Gerade
Schräg
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
30 Stück
40 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10527161
Marke: Falcon™ 353135
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 60/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung TC-behandelt
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Kulturfläche 75 cm2
Visa mer Visa mindre
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.