Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
Marke:  Falcon™ 353139
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10446421
  • 279.63 € / 30 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
27,05 oz.
800 ml
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
30/Karton
Rechteckig
Steril
Verschlusskappe mit Dichtring
Polyethylen
Polystyrol
Schräg
5/Packung
TC-behandelt
Rechteckig
225 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4183024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2024 Catalog Number353139
Chargennummer2288004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/01/2024 Catalog Number353139
Name des Produkts
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben > Ohne Barcode; Stopfendichtung; 800 ml; schräger Hals; Standard; 225 cm2
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.