Learn More
Falcon™ HTS Multiwell-Einsatzsystem
Sparen Sie Zeit und Arbeitsaufwand mit den HTS-Protokollen – kultivieren, bearbeiten und analysieren Sie 24 Proben gleichzeitig. Das Corning™ Falcon™ HTS Multiwell-Einsatzsystem verfügt über einen großzügigen mit automatischen Systemen kompatiblen Probenahme-Port, welcher die Probenahme über und unter Membranen erlaubt.
Marke: Falcon™ 351181
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet: 24-Well-Einsatzplatte, 24-Well-Mikrotiterplatte oder Zufuhrtablett mit einem Well, und Deckel
Beschreibung
- Erhältlich mit Porengrößen von 1, 3 und 8 μm.
- Das Einsatztablett kann mit den meisten Roboterarmen aus dem Zufuhrtablett entnommen werden – und reduziert so das Kontaminationsrisiko
- 24-Well-Einsatz verteilt das Medium gleichmäßig in jedes Well
Weitere Zufuhrtabletts erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
PET | |
Zellkultur | |
24 | |
24-Well-Einsatzplatte, Single-Well-Zufuhrtablett und Deckel | |
5/Packung | |
5/Karton |
0,3 cm2 | |
Steril | |
Multi-Well-Einsatzsystem | |
Hervorragend geeignet für Differenzierung, Toxikologie, Migrations- und Invasionsstudien | |
5/Karton | |
1 μm | |
Polyethylen-Terephthalat |