Learn More
Fisherbrand™ Deionisierungskartuschen
Reinigen Sie Wasser mit diesen Einweg-Kartuschen. Fisherbrand™ Deionisierungskartuschen ändern die Farbe, wenn eine Sättigung erkannt wird.
Brand:  Fisherbrand™ R3
88.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11954159
  • 154.96 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Erkennen der Sättigung durch Farbveränderung
  • Direkter Anschluss an die Wasserversorgung
  • Große Auswahl an Kartuschen zur Erfüllung aller Ansprüche zu niedrigen Kosten
  • Kein elektrischer Anschluss
  • Transparente Konstruktion zur Überwachung der Harzsättigung ohne zusätzliche Messungen
  • Die Einwegkartuschen enthalten nur neue Harze. Das Leistungsniveau ist konstant und garantiert
  • Nach Sättigung des Harzes können die Kartuschen leicht entsorgt werden
  • Leichte Installation durch kleine Maße
  • Anwendungsbereiche: Geschirrspülen, Auffüllen von Kühlkreisläufen, Batterien, Frostschutz von Batterien und Heizkörpern, Fotoentwicklung
Specifications
Specifications
Blaue Kassette wird ockerbraun
20 l/h
500 mm
Für R3-Serie
Je 1
10 °C° bis 35 °C°
Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Ionenaustauscher
Für die Wasseraufbereitung, empfindliche Anwendungen
3 bar
35 °C
Kartusche
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Deionisierungskartuschen > Für R3