Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marke: Resch Glas™ 9400270
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.Volumen: 40mL
Verschluss: 3
φ/H: 30/80mm
Spezifikation
Natural | |
1.2 in. | |
30 mm | |
Unsteril | |
A variety of laboratory applications | |
Polyethylene | |
1.4 oz. | |
Snap Cap | |
Fläschchen mit Rollrand |
Rolled rim glass vials with snap-on lid | |
Clear | |
Soda Lime Glass | |
40 mL | |
3.2 in. | |
Rolled Rim | |
Polyethylen | |
81 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand > Außendurchmesser:30mm; Kapazität:Gehäuse 40mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur