Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme
Zur Gleichzeitigen Ausführung von 24 automatisierten Arzneimitteltransportstudien mit hohem Durchsatz. Das HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Durchlässige Trägersystem ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 24-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 24 Einsätze als eine Einheit behandelt werden können.
Marke: Corning™ 3378
Beschreibung
- Gewebekulturbehandelt für anhaftungsabhängiges Zellwachstum, Anhaftung und Differenzierung
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Zellwachstumsbereich 0.33 cm2pro Well
- Das Einzelpaket enthält zwei HTS Transwell-24 Platten, die in zwei 24-Well Platten geladen und mit zwei offenen Reservoirs geliefert werden
- Die Großpackung besteht aus 12 HTS Transwell-24 Platten, die in zwölf 24-Well Platten geladen werden
- Die offene Reservoirplatte dient zur Zellkultivierung ohne zusätzliches Pipettieren (separat erhältlich)
Spezifikation
Ja | |
Durchsichtig | |
Polyester | |
Zellkultur | |
0,6 ml | |
12 HTS Transwell-24-Einheiten in einem Tray; Reservoirs separat erhältlich | |
12/Packung | |
TC-behandeltes Polyethylenterephthalat (PET) |
0,6 ml (Well) | |
0,33 cm2 | |
Steril | |
Zellkultur-Einsatzsystem | |
24 | |
12/Karton | |
0,4 μm | |
6,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme > Mikrotiterplatten; HTS Transwell-24 Platte; Porengröße: 0.4um; PET-Membran
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur