Learn More
Falcon™ HTS Multiwell-Einsatzsystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10326011 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 μm
3 μm
8 μm
Menge:
5/Karton
Je
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10326011
Marke: Falcon™ 351183
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet
24-Well-Einsatzplatte, 24-Well-Mikrotiterplatte oder Zufuhrtablett mit einem Well, und Deckel
Sparen Sie Zeit und Arbeitsaufwand mit den HTS-Protokollen – kultivieren, bearbeiten und analysieren Sie 24 Proben gleichzeitig. Das Corning™ Falcon™ HTS Multiwell-Einsatzsystem verfügt über einen großzügigen mit automatischen Systemen kompatiblen Probenahme-Port, welcher die Probenahme über und unter Membranen erlaubt.
  • Erhältlich mit Porengrößen von 1, 3 und 8 μm.
  • Das Einsatztablett kann mit den meisten Roboterarmen aus dem Zufuhrtablett entnommen werden – und reduziert so das Kontaminationsrisiko
  • 24-Well-Einsatz verteilt das Medium gleichmäßig in jedes Well
Weitere Zufuhrtabletts erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 0,3 cm2
Material PET
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Multi-Well-Einsatzsystem
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hervorragend geeignet für Differenzierung, Toxikologie, Migrations- und Invasionsstudien
Enthält 24-Well-Einsatzplatte, 24-Well-Platte und Deckel
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Porengröße 3 μm
Menge 5/Karton
Stützmembran Polyethylen-Terephthalat