Learn More
Falcon™ HTS Multiwell-Einsatzsystem
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 μm
3 μm
8 μm
Menge:
5/Karton
Je
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
24-Well-Einsatzplatte, 24-Well-Mikrotiterplatte oder Zufuhrtablett mit einem Well, und Deckel
- Erhältlich mit Porengrößen von 1, 3 und 8 μm.
- Das Einsatztablett kann mit den meisten Roboterarmen aus dem Zufuhrtablett entnommen werden – und reduziert so das Kontaminationsrisiko
- 24-Well-Einsatz verteilt das Medium gleichmäßig in jedes Well
Weitere Zufuhrtabletts erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Yes |
| Farbe | Clear |
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PETE |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Multi-Well-Einsatzsystem |
| Wellanzahl | 24 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hervorragend geeignet für Differenzierung, Toxikologie, Migrations- und Invasionsstudien |
| Enthält | 24-Well-Einsatzplatte, Single-Well-Zufuhrtablett und Deckel |
| Porengröße | 1 μm |
| Mehr anzeigen |