Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke: Eppendorf™ 0030076214
44.69 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- epT.I.P.S.™ Box 2.0, Eppendorf Quality™
- Eppendorf Qualitätsstandard: Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz, höchste Reinheit
- Boxen und Tabletts sind bei 121 °C autoklavierbar, optimal mit epT.I.P.S. Boxen (bis zu 100 Mal autoklavierbar)
- Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
- Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
- Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
- Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
Spezifikation
0,1 bis 5,0 ml | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
4,7 in. | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Box | |
24 Spitzen/Karton | |
Violett | |
Air-Cushion-System | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
Farblos | |
epTIPS | |
120 mm | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Kiste | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Yes | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Eppendorf_1028625
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
19Minuten
15Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
19Minuten
15Sekunden
53