Learn More
SI Analytics™ Halterungen aus Edelstahl
Schützen Sie Ihr Viskosimeter vor dem Zerbrechen. Edelstahlhalterungen SI Analytics™ sind so ausgelegt, dass Sie sicherstellen, dass die Viskosimeter in einer vertikalen Position gehalten werden.
Marke: SI Analytics™ 285405043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die maximale Abweichung beträgt <1°
- In Verbindung mit SCHOTT Instruments und anderen handelsüblichen Durchsicht-Thermostaten können die Viskosimeter nur mit dem entsprechenden Ständer oder Halter verwendet werden
- Schutz für Viskosimeter
- Halten Viskosimeter senkrecht
Spezifikation
Klammer | |
Ubbelohde Viskosimeter | |
Edelstahl | |
Für manuelle und automatische Messungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Halterungen aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: Für alle Ubbelohde Viskosimeter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur