Learn More
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
Marke:  Eppendorf™ 0030073819
80.89 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15891505
  • 85.29 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
  • Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
  • Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
  • Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
  • Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 to 200μL
Gelb
Autoklavierbar
PCR clean
960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
epT.I.P.S.
Ungefiltert
gelb
53mm
Reloads
Gelb
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    10
    Minuten
    49
    Sekunden
    28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    10
    Minuten
    49
    Sekunden
    28
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    20
    Stunden
    10
    Minuten
    49
    Sekunden
    28
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    7
    Stunden
    10
    Minuten
    49
    Sekunden
    28
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack > Volumen (metrisch): 2 bis 200 μl