Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 5 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 0.5 bis 5 ml ermöglichen das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten. Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Marke: BRAND™ 702605
39.39 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Die schlanke Form ermöglicht auch das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten wie z.B. Messkolben mit NS 12/21.
- Geeignet für Transferpipette™ und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™ Mikroliter-Pipetten.
- Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Spezifikation
0.5 bis 5 ml | |
Farblos | |
16 cm | |
TipBox | |
Box, 28 Tips | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von DiHEMDA und Oleamid | |
Schmal | |
Transferpette™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Mikroliterpipette |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000011349 | Analysenzertifikat | 21/05/2024 | 702605 |
0000010272 | Analysenzertifikat | 01/12/2023 | 702605 |
0000009965 | Analysenzertifikat | 04/09/2023 | 702605 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31