Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Gestelle
Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen bieten maximale biologische Reinheit. Sie sind garantiert PCR clean, steril, pyrogenfrei, ATP-frei, frei von bakterieller DNA und erfüllen dadurch die strengsten Anforderungen der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die der Molekular- und Zellbiologie
Marke: Eppendorf™ 0030075242
61.79 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Garantiert PCR-rein, steril sowie Pyrogen-, ATP- und frei von bakterieller DNA
- Sie erfüllen die strengsten Anforderungen der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Sie erfüllen außerdem die Anforderungen für Molekularbiologie und Zellbiologie
- Chargennummer und Verfallsdatum befinden sich auf jedem Gestelletikett
- Chargenspezifische Zertifikate von unabhängigen Laboren zum Download verfügbar
- Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
Ersetzt Bestell-Nr. 0030075056 | |
Ungefiltert | |
Farblos | |
55 mm | |
Biopur™ (Steril) | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Eng | |
480 Spitzen (5x 96) | |
Gestelle, Deckel | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
20 bis 300 μl | |
Steril | |
2,16 in | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Qualitätszertifikat, chargenspezifische Zertifikate verfügbar | |
Zell- und Molekularbiologie, Medizin, Pharmazie und Lebensmittelindustrie | |
Racks | |
480 Spitzen (5 Gestelle x 96 Spitzen) | |
Pipettenspitzen | |
Orange | |
Air-Cushion-System | |
epT.I.P.S. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Eppendorf - epTIPS Racks
-
Eppendorf - Consumables
-
Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N218698R | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 0030075242 |
N217653O | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 0030075242 |
N216285L | Analysenzertifikat | 23/10/2024 | 0030075242 |
N215745J | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 0030075242 |
N215025H | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | 0030075242 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
21Stunden
21Minuten
10Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
38Stunden
21Minuten
10Sekunden
45 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
38Stunden
21Minuten
10Sekunden
45 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
8Stunden
21Minuten
10Sekunden
45