Learn More
Corning™ Costar™ Aluminiumklebefolie
Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung und Kondensation. Das Corning™ Aluminium-Dichtungsband für 384-Well Mikrotiterplatten ermöglicht ölfreies Arbeiten bei der Verwendung von Thermocyclern mit beheizten Deckeln.
Marke: Corning™ 6570
72.11 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung
- Geeignet für Temperaturen von -80 bis 150 °C
- DMSO-beständig, nicht steril
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Verhindert ein Verdunsten der Probe
- Durchstechbar für Zugang zur Reaktionsmischung
- Kann ohne Einreißen leicht entfernt werden
Spezifikation
Aluminium | |
100 | |
Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung; luftdichter Verschluss für minimale Verdunstung und Kondensation; ermöglicht den ölfreien Betrieb bei Verwendung mit Thermocyclern mit beheizten Deckeln | |
Ja | |
96-Well-Platte |
Unsteril | |
100 | |
Klebefolie | |
-80 °C° bis +150 °C° |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen