Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Biopur™-Qualität
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Marke: Eppendorf™ 0030089642
189.24 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Combitips advanced sind die idealen Komponenten für alle Multipettes™. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
- Ohne Gleitmittel
- Farbkodierte Spitzengrößenerkennung
- Trichtergeometrie vom Zylinder zum Rand verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
- Funktion nach dem Direktverdrängungsprinzip
- Die verlängerte Konstruktion ermöglicht ein vollständiges Entleeren nahezu aller üblichen Röhrchen.
- Optimierte Graduierungen zur Erkennung des Flüssigkeitsvolumens
- Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
- 3D-Markierung am oberen Rand für problemlose Erkennung
- Maximale Bandbreite durch neun Volumengrößen (0.1 bis 50 ml)
- Staubfreie Lagerung
Spezifikation
1 ml | |
Farblos | |
Biopur™ (Steril) | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Einzeln verpackt | |
100 Pck., einzeln blisterverpackt | |
Gelb | |
Eppendorf Multipette | |
Combitips Advanced | |
Steril & PCR-fähig |
Sonderangebote
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
75Stunden
17Minuten
18Sekunden
33 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
14Stunden
17Minuten
18Sekunden
33 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
14Stunden
17Minuten
18Sekunden
33 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
89Stunden
17Minuten
18Sekunden
33Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%