Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4000 ml
5000 ml
6000 ml
10000 ml
20000 ml
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Graduierung und Laborflansch (LF)
- Mit flacher Boden und zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
- Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
| Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 375 mm |
| Enthält | Laborflansch 150 |
| Produkttyp | Reaktionsgefäß |
| Form | Zylinder |
| Bodenform | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 190 mm |