Learn More
Fisherbrand™ Bunsenbrenner ohne Kontrollleuchte mit NF-Anschluss und 13 mm-Öffnung
Beschreibung
- NF-Anschluss
- Nicht mit Luftregler ausgestattet
- 13 mm Brennerkopfdurchmesser
- 145 mm Gesamthöhe
- Verchromter Stahlbrenner, Sockel aus Gusseisen
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
Butan, Propan, Flüssiggas | |
13 mm | |
NF-Anschluss |
NF-Schraubanschluss G 0,5 in | |
Verbrauch von 144 l/h | |
145 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bunsenbrenner ohne Kontrollleuchte mit NF-Anschluss und 13 mm-Öffnung > Höhe: 145 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur