Learn More
Unity Lab Services™ Validierungsdokumentation für Thermo Scientific™ Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte
Für OEM-Dienstleister (Original Equipment Hersteller) für Thermo Fisher Scientific sind alle zur Optimierung der Effizienz konzipierten Protokolle bei allen Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräten inbegriffen Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003484
Artikelnummer. 16454984
  • 1083.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte einschließlich Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte der Modelle:Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Documentation Only for the following, Services Not Included: Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform empty chamber temperature mapping, open door and power loss testing.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Validierungsdokumentation für Thermo Scientific™ Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte >