Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
146.69 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 11mm
- Aluminiumkappe
- Gold
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Naturkautschuk/Butyl/TEF | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig, Gold | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum > Naturkautschuk/Butyl/TEF rot-orange/rot/transparent ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur