Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – PCR
GREENER_CHOICE
Komfortable Handhabung ohne Beschädigung von Handschuhen. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-Pipettenspitzen werden den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors gerecht.
Marke:  Eppendorf™ 0030089790
136.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12694607
  • 144.58 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Komfortable Handhabung ohne Beschädigung von Handschuhen.Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-Pipettenspitzen werden den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors gerecht.
Die Combitips advanced ersetzen die Combitips plus. Sie funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip, weshalb sie immer das richtige gewünschte Volumen dispensieren, unabhängig von der Dichte und den Fließeigenschaften der Flüssigkeit. Die Arbeit mit radioaktiven, aggressiven, toxischen oder infektiösen Flüssigkeiten wird zudem sicherer, da durch den hermetisch abgedichteten Kolben eine Aerosol-Kontamination verhindert wird. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
  • Ideal für die Anwendung mit allen Eppendorf Repeaters™
  • Mit neun Volumengrößen von 0.1 bis 50 ml steht eine große Auswahl an Dispensierspitzen zur Verfügung.
  • Trichtergeometrie verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
  • Verlängerte Spitzen für eine vollständige Entleerung aller im Labor gängigen Gefäße
  • Handhabung mit nur einer Hand, da durch die Spenderbox mit Schütte die Spitzen stets griffbereit sind
  • Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
  • 3D-Design am oberen Rand zur einfachen Erkennung
  • Reinheitsgrad: PCR-reine Qualität – Aufteilung in 4 wiederverschließbare Beutel (25 Spitzen pro Beutel) für staubgeschützte Lagerung
  • In zusätzliche Reinheitsgraden erhältlich: Eppendorf Standardqualität oder Biopur™ (Bestell- Nummer 13-683-700 bis 726)
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich ELISA, RIA und PCR sowie Vorbereitung allgemeiner Proben oder andere serielle Pipettierarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
Crystal
PCR Clean (Nicht steril)
Extra lang, Positive Verdrängung
Pipettenspitzen
Single-use
Combitips Advanced
PCR-fähig
Unsteril
Nicht autoklavierbar
lose, in Beutel
100 Pck. (4 wiederverschließbare Beutel x 25 Pck.)
Gelb
Eppendorf Multipette
Polypropylen
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – PCR > Farbcodiert: gelb; 1,0 ml