Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
Marke: Eppendorf™ 0030089430
109.99 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
- Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipettes
- Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Combitip ab.
- Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen.
- Durch die individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Combitip Spitze schnell erkannt werden
Specifications
1 ml | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
lose, in Beutel | |
100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.) | |
Gelb | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Combitips Advanced | |
Zertifizierte Qualität |
Ungefiltert | |
Farblos | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Special Offers
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.