Learn More
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
36 Regulär
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Ideal für die tägliche Arbeit und geeignet für industrielle Wäsche
- Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
- Gewöhnliche Passform mit vorgeformten Nähten
- Verstellbare Bündchen
- Verdeckte Leiste vorne
- Reverskragen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Größe 5X |
Geschlecht | Damen |
Material | Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Stulpenform | Mit Bolzen befestigt |
Einwegprodukt | Nein |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | None |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Eco Damen-Laborkittel aus 100 % Baumwolle, gewöhnliche Passform >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur