Learn More
Uvex™ Damen-Laborkittel aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Größe:
36 Regulär
Klein
Mittel
Beschreibung
- Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
- Lange, leicht taillierte Passform
- Reverskragen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Mittel |
Geschlecht | Damen |
Material | Polyester, Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Stulpenform | Mit Bolzen befestigt |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | None |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Damen-Laborkittel aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur