Learn More
Invitrogen™ SampleRack (for DynaMag™-5 magnet)
Zur Verwendung mit dem DynaMag-5 Magnet.
Marke: Invitrogen™ 12304D
332.35 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wenn Sie mehr als 8 Proben gleichzeitig verarbeiten möchten und den DynaMag-5 Magneten verwenden, benutzen Sie weitere SampleRacks. Das SampleRack wurde für die Verwendung auf dem Stand des DynaMag-5 Magneten entwickelt. SampleRack fasst bis zu acht Zellproben gleichzeitig, mit nummerierten Positionen (1 bis 8) zur einfachen Kontrolle der Proben. Das Design sorgt dafür, dass die Proben bei Platzierung auf dem Magnetstand (nicht im Lieferumfang enthalten) gut sichtbar bleiben. Flexible Clips halten Röhrchen an Ort und Stelle und erlauben die Aufnahme von Röhrchen mit einem Durchmesser von 11–16 mm, einschließlich der meisten Standard-Durchflussröhrchen und Blutentnahmeröhrchen (Vacutainer; Röhrchen) mit einem optimalen Arbeitsvolumen von 1–5 ml.
SampleRack DynaMag-5 Magnet sollte nicht mit 15-ml-Standard-Röhrchen verwendet werden (DynaMag-15 Magnet verwenden).
Zellanalyse, Zellisolierung, Zellisolierung und -expansion, Magneten für Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Probengestell | |
DynaMag™-5 | |
8 samples |
Bei Raumtemperatur lagern | |
DynaMag™ | |
Raumtemperatur |