Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Höhe (metrisch):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Innendurchmesser (metrisch):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13 130, DIN 12 491 |
| Material | SIMAX Borosilikatglas 3.3 |
| Produkttyp | Exsikkator |
| Enthält | nz 24/29 und Ventil |
| Höhe (metrisch) | 349 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 239 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 320 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion