Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler
Artikelnummer. p-8006009
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
14/23
19/26
29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10587311
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatoren nach Allihn bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Gemäß DIN 12581
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich mit Glasolive oder Plastikolive/GL-Kunststoffgewinde
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kondensierende Dämpfe
Länge (metrisch) Ummantelung 250 mm
Menge 1/Pckg.
Standard-Konusverbindung Nr. 14/23
Material Duran Glas
Typ Allihn Kondensator