Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelkühler, (Allihnkühler), mit 2 Standard-Schliffverbindungen und 2 aufschraubbaren Kunststoff-Schlauchanschlüssen
Artikelnummer. 10243411 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10243411
Marke: DWK Life Sciences 242527207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Kugelkühler eignet sich für die Kondensation von Dämpfen aus Reaktionsgemischen und wird in der Regel als Rückflusskühler verwendet.
Der Kugelkühler ähnelt dem Liebigkühler. Das innere Steigrohr ist in gleichen Abständen verengt, wodurch die typische Kugelform entsteht, die dem Kühler seinen Namen gibt. Aufgrund dieser Form ist die Kühlfläche größer als die des Liebigkühlers und erzeugt größere Dampfturbulenzen.
  • Der Kugelkühler hat eine größere Kühlfläche als der Liebigkühler und damit eine höhere Kühlleistung
  • Zwei herausnehmbare Kunststoffoliven zum Ein- und Auslassen des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Standard-Schliffverbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückkopplung des (Lösungsmittel-)Dampfes an das Reaktionsgemisch; Destillation; Produkt- und Rückflusskondensator; Condestandard-Schliffverbindungen mit einer Länge von 250 mm (mit Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Länge (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32
Material Boro 3,3, PBT, Polypropylen, Silikon
Typ Nicht-DIN-Größe