Learn More
dsRNA Antibody (1D3), DyLight 405 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20111V
Artikelnummer. 18542909
  • 480.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dsRNA
Monoclonal
DyLight 405
Double-stranded RNA
RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
1D3
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
All species
Purified
Name des Produkts
dsRNA Antibody (1D3), DyLight 405 - Chimeric, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405