Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Mit Graduierung
- Mit oder ohne nicht autoklavierbaren Schnappdeckel aus Polyethylen
Bestellinformation
Die sterilen Behälter mit Deckel sind einzeln verpackt. Die nicht sterilen und sterilen Behälter ohne Deckel sind in Großpackungen lieferbar.
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
5 oz. |
Ja | |
Steril | |
148 mL |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung > Mit Deckel; steril; Kapazität: 4,5 oz. (133 ml)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur