Learn More
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR 300 °C
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
Marke: Nabertherm™ TR-125ON
Beschreibung
- Höchsttemperatur:300 °C
- Arbeitstemperaturbereich:+ 5 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
- Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
- Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
- Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer gleichförmigen Temperatur, die weniger als +/-5 °C schwankt
- Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
- Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter siehe Tabelle rechts)
- Große, weit öffnende Schwenktür, rechts angeschlagen mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
- Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
- TR 1050 mit Transportrollen ausgestattet
- Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
- PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
C550 | |
300 °C | |
120 kg |
120 l | |
Trockenofen |