Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork™ Allzweckpapier
Marke: SCA Hygiene Products™ 120123
Spezifikation
Universalwischtücher | |
21,5 cm | |
Lebensmittelkontakt genehmigt | |
120 m x 21,5 cm | |
Ideal für stark frequentierte Bereiche |
120 m | |
Papier | |
Weiß | |
Mini-Rolle mit Zentraleinspeisung | |
1-lagig |