Learn More
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 508
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
570 mm
Breite (metrisch):
200 mm
460 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Filmdicke | 0.35 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Elektrophorese- und Chromatographiearbeiten |
| Format | Bogen |
| Güte | 508 |
| Material | Papier |
| Breite (metrisch) | 460 mm |
| Flussrate | 115 mm/30 min |
| Länge (metrisch) | 570 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu