Learn More
asecos™ Extraktionseinheit
Artikelnummer. 11928827 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
:
Abluftüberwachung: ja
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 11928827
Marke: asecos™ 14220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.11442. mit Abluftüberwachung zur Montage auf Hochschränken
Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
  • Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
  • Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • ATEX-konform: C' II 3/-G Ex c llC T4
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Außentiefe (metrisch) 400 mm
Beschreibung Entlüftungsaufsatz
Abmessungen (T x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Hochschränke
Außenhöhe (metrisch) 200 mm
Modell HF.EA.11442.
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 10,1 kg
Außenbreite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Extraktionseinheit