Learn More
DL-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484504
DL-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11484504
25 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11484504
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13137.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
DL-Proline is used as an agonist of glycine receptors. It acts as a catalyst for aldol condensation. It is an essential component of collagen. It plays a significant role in the immune system and strengthening of heart muscles. It is an osmoprotectant and therefore is used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Prolin wird als Agonist von Glycin-Rezeptoren verwendet. Es dient als Katalysator für Aldol-Kondensation. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Kollagens. Sie spielt eine bedeutende Rolle im Immunsystem und der Stärkung der Herzmuskulatur. Es ist ein Osmoschutzmittel und wird daher in vielen pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und absolutem Alkohol. Unlöslich in Äther, Butanol und Isopropanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-36-9
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00005250
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Proline
Schmelzpunkt ∼209°C (decomposition)
Beilstein 80809
Merck Index 14,7780
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and absolute alcohol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Menge 25 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18A041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberA13137.22,A13137.14,A13137.06
ChargennummerQ11K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog NumberA13137.22,A13137.14,A13137.06
Chargennummer10184620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog NumberA13137.14
ChargennummerF22X001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13137.22,A13137.14,A13137.06
Chargennummer10179537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13137.22,A13137.14,A13137.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DL-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >