Learn More
DL-beta-Prolin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is used as a key intermediate to prepare two different pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird. Es wird als Schlüsselzwischenprodukt zur Herstellung von zwei verschiedenen Pyrrolidinen verwendet.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-beta-Proline hydrochloride |
Schmelzpunkt | 30°C to 38°C |
Menge | 250 mg |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Formelmasse | 151.59 |
Reinheit (%) | 95% |