Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Leichtes und atmungsaktives Polypropylen-Material
- Die lockere Form ermöglicht dem Benutzer eine gute Bewegung
- Kragenloses Hemd
- Hose mit elastischem Taillenbund
- Einzeln verpackt für bessere Hygiene und kontrollierten Zugriff
- 48 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Größe 2X |
Material | Polypropylen |
Farbe | Marineblau |
Ärmelausführung | Kurze Ärmel |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
Anzahl pro Packung | 60 Packungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur