Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 40 g/m2
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Beschreibung
- Leichtes und atmungsaktives Polypropylen-Material
- Die lockere Form ermöglicht dem Benutzer eine gute Bewegung
- Die Verteilung der Fasern gewährleistet Undurchsichtigkeit
- Kragenloses Hemd
- Hose mit elastischem Taillenbund
- Einzeln verpackt für bessere Hygiene und kontrollierten Zugriff
- 40 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Mittel |
Material | SMS |
Farbe | Blau |
Ärmelausführung | Kurze Ärmel |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
Anzahl pro Packung | 50 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 40 g/m2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur