Learn More
D-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11402617
D-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402617
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11402617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14842.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D-Leucine is used in the formation of sterols. It is also used as a selectable marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Leucin wird bei der Bildung von Sterolen verwendet. Sie wird auch als auswählbare Markierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-38-1
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00063088
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 1721721
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
Menge 5 g
Formelmasse 131.18
Optische Drehung −15° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Chargennummer10238206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Chargennummer10138025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
ChargennummerJ3404A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Chargennummer5001P15M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14842.06,A14842.14
Name des Produkts
D-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >