missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC™ 11775™

Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.

Marke:  Thermo Scientific™ R4601989

249.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Product Code. 11914082

  • 257.00 € / 5 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.

Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.

Bestellinformationen:

Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

11775TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Escherichia coli ATCC™ 11775™
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Brochures

Manuals

Product Certifications

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer199498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog NumberR4601989
Chargennummer175085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberR4601989
Chargennummer149673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberR4601989
Chargennummer127116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberR4601989
Chargennummer497027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2024 Catalog NumberR4601989
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC™ 11775™ > Escherichia coli; ATCC: 11775

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.

*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.