Learn More
3M™ Versaflo™ Atemschlauch mit anpassbarer Länge
Verfügt über eine flexible Helix, die sich an die für den jeweiligen Träger geeignete Länge anpasst.
Marke:  3M™ 7100006955
64.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11854564
  • 103.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • QRS-Atemschläuche (Quick Release Swivel, Schnellverschluss-Drehriegel) ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss
  • Erfüllt mit 3M™ Kopfteilen höhere Anforderungen an die Atemleistung
  • Die spezielle, schwer entflammbare Hülle verlängert die Lebensdauer des Schlauchs und schützt ihn vor Funkenflug
  • Zur Reinigung und Dekontamination ist eine Einweg-Atemschlauchabdeckung erhältlich
  • 3M Katalognummer BT-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Atemschlauch
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen
Versaflo™ PAPR der Serie TR-300
BT-30
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Atemschlauch mit anpassbarer Länge > Längenverstellbarer Atemschlauch